Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Fluorpolymer-Harz Policemen
Artikelnummer. 11970495
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 cm
15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11970495
Marke: Saint-Gobain D1075014
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den vorsichtigen Transfer oder das vorsichtige Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen
  • Meißelspitze und diagonale Schneidkante
  • Korrosionsbeständig
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Wärmebeständig bis 288 °C (550 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spatel, Policeman
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorsichtiger Transfer oder vorsichtiges Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.28 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.023 cm
Enthält Meißelspitze und diagonale Kante
Material PTFE-Fluoropolymerharz
Länge (metrisch) 20 cm