Learn More
Saint Gobain Life Sciences CHEMWARE FORCEPS,PTFE LENGTH 15CM
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE-Harz mit einem gekapselten Metalleinsatz für mehr Festigkeit
- Chemisch inert und nicht kontaminierend
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 5,87 in. |
| Material | PTFE |
| Länge (metrisch) | 149 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |