Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Griffin-Becher aus PTFE
Artikelnummer. 12376978
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12376978 30 ml 1 Stück
15147826 1 ml 1 Stück
12346978 3 ml 1 Stück
12356978 5 ml 1 Stück
12366978 10 ml 1 Stück
10165347 50 ml 1 Stück
12396978 100 ml 1 Stück
12306988 250 ml 1 Stück
12316988 400 ml 1 Stück
12326988 600 ml 1 Stück
12336988 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12376978 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. D1069035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemware™ PTFE-Griffin-Becher sind kontaminationsfrei und inert gegenüber stark korrosiven Reagenzien wie Fluorwasserstoffsäure.
  • Nicht benetzbar, unzerbrechlich und hitzebeständig
  • Einfach zu reinigen
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
  • Kann bei richtiger Pflege auf der Heizplatte bis auf 288 °C (550 °F) erhitzt werden
  • Der speziell geformte Boden ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung
  • Im Gegensatz zu den meisten PTFE-Bechern kocht in diesen das Wasser, wenn sie abgedeckt werden
Anwendungen:
Ideal für Verdau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Aufschluss
Höhe (angloamerikanisch) 1.77 Zoll
Höhe (metrisch) 4.5 cm
Enthält Ausguss
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 550 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 288 °C
Typ Becher
Modell Griffin