Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Griffin-Becher aus PTFE
Artikelnummer. p-34281
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15147826 1 ml 1 Stück
12346978 3 ml 1 Stück
12356978 5 ml 1 Stück
12366978 10 ml 1 Stück
12376978 30 ml 1 Stück
10165347 50 ml 1 Stück
12396978 100 ml 1 Stück
12306988 250 ml 1 Stück
12316988 400 ml 1 Stück
12326988 600 ml 1 Stück
12336988 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15147826 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. D1069032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemware™ PTFE-Griffin-Becher sind kontaminationsfrei und inert gegenüber stark korrosiven Reagenzien wie Fluorwasserstoffsäure.
  • Nicht benetzbar, unzerbrechlich und hitzebeständig
  • Einfach zu reinigen
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
  • Kann bei richtiger Pflege auf der Heizplatte bis auf 288 °C (550 °F) erhitzt werden
  • Der speziell geformte Boden ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung
  • Im Gegensatz zu den meisten PTFE-Bechern kocht in diesen das Wasser, wenn sie abgedeckt werden
Anwendungen:
Ideal für Verdau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.03 oz.
Kapazität (metrisch) 1 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Aufschluss
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 Zoll
Höhe (metrisch) 1.27 cm
Enthält Ausguss
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 550 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 288 °C
Typ Becher
Modell Griffin