Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Griffin-Messbecher aus PTFE PFA
Artikelnummer. 10787175
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10787175 50 ml 1 Stück
12356988 125 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10787175
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069536
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für ultrareine Anwendungen
  • Entwickelt für eine schnelle Wärmeübertragung
  • Kann in einer Mikrowelle oder direkt auf einer Heizplatte bis zu 260 °C (500 °F) erhitzt werden
  • Transparent
  • Graduiert für einfaches Messen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.7 oz.
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PTFE
Graduierungsbereich 10 bis 50 ml
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Modell Griffin