Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Massive Kügelchen aus PTFE
Artikelnummer. 12398637
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
6 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12398637 3 mm 100 Stück
10049589 9.5 mm 100 Stück
10777175 6 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12398637 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. D1069326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.14 €
    32.66 € / 100 Stück
    Sparen 22.48 €
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemware™ PTFE-Vollkugeln minimieren das Sieden beim Kochen.
  • Für Säulenverpackung und als Mischkugeln
  • Inert für die meisten Flüssigkeiten und Dämpfe
  • Verwendbar bis 220 °C (428 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Siedestein
Material PTFE
Durchmesser (metrisch) 3 mm