Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Massive Kügelchen aus PTFE
Minimieren “Stöße” beim Sieden
42.90 € - 90.90 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12398637
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069326 |
3 mm |
42.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10049589
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069391 |
9.5 mm |
90.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10777175
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069390 |
6 mm |
49.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Für Säulenverpackung und als Mischkugeln
- Inert für die meisten Flüssigkeiten und Dämpfe
- Verwendbar bis 220 °C (428 °F)
Spezifikation
Boiling Stone | |
PTFE |