Learn More
Saint-Gobain Norprene™ Chemikalienschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,13 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,13 in. |
| Material | Norprene |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0625 in. |
| Maximaler Druck | 33 psi |