Learn More
Saint-Gobain Norwell™ The Dipstik™ Universal-Probenehmer für Fässer und Tanks
Artikelnummer. p-166693
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 ml
Material:
Polypropylen
Länge (metrisch):
101.6 cm
Länge (angloamerikanisch):
40 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material Länge (metrisch) Länge (angloamerikanisch) unitSize
12413060 300 ml Polypropylen 101.6 cm 40 in. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12413060
Marke: Saint-Gobain D86532751
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Proben frei fließendet Flüssigkeiten aus praktisch jeder Quelle
Zur Untersuchung von frei fließenden Flüssigkeiten aus praktisch jeder Quelle. Wählen Sie zwischen einer Konstruktion aus 100 % reinem FEP und PTFE mit austauschbaren Teilen, um ein System für spezifische Anwendungen zu montieren, oder einer Einweg-Polypropylen-Einheit für einfache Routineprobennahmen. Beide Versionen verfügen über einen sicheren Ausgießer mit Schnappverschluss, um ein versehentliches Verschütten während der Handhabung zu vermeiden. Die Kappe ist mit einem Band befestigt, damit sie nicht verloren geht. Ein PTFE-Indikatorring zeigt den Flüssigkeitsstand sowie unvermischbare Schichten in Fässern und Tanks an. Boden mit Druckversiegelung schließt nach der Probenentnahme.
Bestellinformation
Durchmesser, 2.5 cm (1 Zoll).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Norwell™ Probennehmer für Fässer und Tanks
Material Polypropylen
Ausführung unten Drücken/Versiegeln
Kapazität (angloamerikanisch) 10,2 oz.
Kapazität (metrisch) 300 ml
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Entnahme von Proben in frei fließenden Flüssigkeiten in fast jeder Anwendung
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 40 in.
Länge (metrisch) 101.6 cm