Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Laborschläuche ohne DEHP
Bietet minimalen Widerstand gegen Kompressionen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-1000 DEHP-freie Laborschläuche eignen sich ideal für die Förderung von Flüssigkeiten in Anwendungen mit leistungsschwachen Drehmomenten oder batteriebetriebenen Peristaltikpumpen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.11000kg
Beschreibung
- Die besten Schläuche für die Synthese – weich und flexibel
- Beständig gegen niedrige Temperaturen.
- Beständig gegen korrosive Chemikalien
- Widersteht Verdrehen und Kollabieren
- Erfüllt die FDA- und NSF-51-Standards
- Sterilisierbar mit Ethylenoxid
Spezifikation
Tubing | |
12.7 mm | |
3/4 Zoll | |
50 ft. | |
1/8 Zoll | |
-55 °C | |
8 psi | |
52 °C |
1/2 Zoll | |
Tygon E-1000 | |
19 mm | |
15 m | |
3.2 mm | |
40 (Shore A) | |
178 mm |