Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Laborschläuche ohne DEHP
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
15.9 mm
19 mm
Maximaler Druck:
10 psi
11 psi
16 psi
26 psi
8 psi
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
15 Stück
Beschreibung
- Die besten Schläuche für die Synthese – weich und flexibel
- Beständig gegen niedrige Temperaturen.
- Beständig gegen korrosive Chemikalien
- Widersteht Verdrehen und Kollabieren
- Erfüllt die FDA- und NSF-51-Standards
- Sterilisierbar mit Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | Tygon E-1000 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Maximaler Druck | 10 psi |
| Mehr anzeigen |