Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Ultraweiche Schläuche
Beschreibung
Nicht-DEHP-haltige Laborschläuche
- Ohne DEHP-(Bis( (2-ethylhexyl)phthalat)-Plastifizierer
- Weich und flexibel, beständig gegen Verdrehen und Kollabieren
- Beständig gegen geringe Temperaturen für niedrigstufige Kryoanwendungen
- Beständig gegen korrosive Chemikalien für Laboranwendungen
- Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
Bestellinformation
Packungsgröße 50 ft. (15 m).
Compliance
Entspricht den Anforderungen der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln, der EU-REACH-Verordnung zur Lebensmittelsicherheit sowie der California Proposition 65
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,313 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,9 mm |
| Material | Nicht-DEHP |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.44 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,1 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.0625 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Flexibility | 35 mm bend radius |
| Mehr anzeigen |