Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Ultraweiche Schläuche
Beschreibung
Nicht-DEHP-haltige Laborschläuche
Ausgezeichnete Lösung für Anwendungen, die komplizierte Laboraufbauten mit scharfen Radiuskurven und mehreren richtungsabhängigen Änderungen benötigen.
- Beständig gegen Verdrehen und Kollaps
- Bleibt so bei niedrigen Temperaturen wie -55 °C (-67 °F) flexibel
- Beständig gegen korrosive Chemikalien für Laboranwendungen
- Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
- Weich und flexibel für Laboraufbauten
- Beständig gegen geringe Temperaturen für niedrigstufige Kryoanwendungen
- Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
- Synthese- und Forschungsaufbauten
- Analytische Instrumente
- Pufferlösungen
- Peristaltikpumpen
- Belüftungs- und Ablassleitungen
Bestellinformation
Packungsgröße 50 ft. (15 m).
Compliance
Entspricht den Anforderungen der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln, der EU-REACH-Verordnung zur Lebensmittelsicherheit sowie der California Proposition 65
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Tygon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.375 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1.6 mm |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Produkttyp | Schläuche |