Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medizinschläuche
Artikelnummer. 12316839
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.063 Zoll
5/32 in.
0,188 in.
5/16 in.
7/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,188 in.
7/32 in.
0,25 in.
3/8 in.
0,5 in.
0,625 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
50 ft.
Dicke (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/32 in.
3/32 in.
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 12316839
Marke: Saint Gobain Life Sciences ADF00003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing for blood contact medical devices where non-DEHP plasticized materials are required.
  • Crystal clear for easy visualization of fluid flow
  • For contact with bodily fluids
  • Non-wetting surface permits complete drainage
  • Non-hemolytic and non-pyrogenic
  • Withstands EtO, gas and gamma sterilization
  • Minimally invasive devices
  • Blood and IV solutions
  • Dialysis equipment
  • Wound drainage
  • Inhalation equipment
  • Chemotherapy drug delivery
  • Kidney dialysis pumps
  • Peristaltic pumps
  • Catheters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 10993, USP including cytotoxicity, hemocompatibility, genotoxicity, and Class VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.063 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material Nicht-DEHP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,188 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Dicke (metrisch) 1.5875 mm
Zur Verwendung mit Medical device manufacturers
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -44°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -42 °C
Verpackungsmenge Je 1
Resistenzeigenschaften 185 lb-f/in
Sterilität Unsteril
Farbe Clear
Härte 65 (Shore A)
Flexibility 5 mm bend radius
Maximaler Druck 100 psi
Vakuumstärke 29.9 in. Hg (at 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche