Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medizinschläuche
Beschreibung
- Kristallklar für eine einfache Visualisierung des Flüssigkeitsflusses
- Für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- Die nicht benetzende Oberfläche ermöglicht eine vollständige Entwässerung
- Nicht hemolytisch und nicht-pyrogenisch
- Widersteht EtO, Gas und Gammabestrahlung
- Minimal-invasive Geräte
- Blut- und IV-Lösungen
- Dialysegeräte
- Wunddrainage
- Inhalationsgeräte
- Chemotherapie-Medikamentenabgabe
- Nieren-Dialysepumpen
- Peristaltikpumpen
- Katheter
Compliance
Erfüllt die Kriterien von USP-Klasse VI, USP-Klasse VI, ISO 10993, Europäischem Arzneibuch 3.1.1.2 und die europäischen REACH-Anforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | DEHP-freier Kunststoff |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Farbe | Klar |
| Mehr anzeigen |