Learn More
Saint-Gobain Versilon™ Plastifiziererfreie Schläuche, Formulierung 2001
Artikelnummer. 11720418
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 Zoll
3/8 in.
5/16 in.
5/8 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 Zoll
1/4 in.
1 in.
3/16 Zoll
3/4 Zoll
3/8 in.
5/16 Zoll
7/16 in.
7/8 Zoll
Dicke (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/8 Zoll
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 11720418
Marke: Saint-Gobain 9643012
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für den Einsatz in Peristaltikpumpensystemen, zur Dosierung von Seifen und Reinigungsmitteln, für den Tintentransfer, für Wasserreinigungsanlagen, für den Chemikalientransfer sowie für Anwendungen im Lebensmittel- und Getränkebereich geeignet.
Der Versilon™ Plastifizierer-freie Schlauch, Formulierung 2001 wurde auf einzigartige Weise für Flexibilität, chemische Beständigkeit und verlängertes Pumpenleben entwickelt und das alles in einem durchsichtigen, plastifizierer-/ölfreien Schlauchprodukt.
  • Kontaminiert keine Flüssigkeiten
  • Überlegene, langlebige Biegefestigkeit in Peristaltikpumpen
  • Chemische Beständigkeit gegen eine große Vielzahl an Flüssigkeiten
  • Kristallklar für eine einfache, visuelle Flusskontrolle
  • Erfüllt FDA-Kriterien für Kontakt mit Lebensmittel
  • Baut sich nicht mit der Zeit ab
  • Setzt bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine gefährlichen Nebenprodukte frei
  • Geschmacksneutral
  • Für akkurate Ergebnisse bei analytischen Instrumententests
Bestellinformation
Alle Produkte sind in 50 Fuß (15.24 m) Längen lieferbar
Compliance
Konform gemäß FDA 21 CFR, 177.2600
†Bei 73 °F (23 °C).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform gemäß FDA 21 CFR, 177.2600
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/4 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 0.75 Zoll
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 Zoll
Dicke (metrisch) 3.2 mm