Learn More
Saint-Gobain Versilon™ Plastifiziererfreie Schläuche, Formulierung 2001
Beschreibung
Der Versilon™ Plastifizierer-freie Schlauch, Formulierung 2001 wurde auf einzigartige Weise für Flexibilität, chemische Beständigkeit und verlängertes Pumpenleben entwickelt und das alles in einem durchsichtigen, plastifizierer-/ölfreien Schlauchprodukt.
- Kontaminiert keine Flüssigkeiten
- Überlegene, langlebige Biegefestigkeit in Peristaltikpumpen
- Chemische Beständigkeit gegen eine große Vielzahl an Flüssigkeiten
- Kristallklar für eine einfache, visuelle Flusskontrolle
- Erfüllt FDA-Kriterien für Kontakt mit Lebensmittel
- Baut sich nicht mit der Zeit ab
- Setzt bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine gefährlichen Nebenprodukte frei
- Geschmacksneutral
- Für akkurate Ergebnisse bei analytischen Instrumententests
Bestellinformation
Alle Produkte sind in 50 Fuß (15.24 m) Längen lieferbar
Compliance
Konform gemäß FDA 21 CFR, 177.2600
†Bei 73 °F (23 °C).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konform gemäß FDA 21 CFR, 177.2600 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/4 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.75 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1 Zoll |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/8 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 3,2 mm |