Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon S3™ Durchsichtige Schläuche, Formel B-44-4X
Artikelnummer. p-4709522
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,06 in.
0,09 in.
0,12 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,15 in.
0,18 in.
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 14850452
Marke: Saint Gobain Life Sciences 9564401
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Food and beverage dispensing Tygon™ S3™ B-44-4X Tubing.
Tygon S3™ B-44-4X tubing from Saint-Gobain is lightweight and extremely flexible, readily accommodating abrupt corners and obstacle with ease. Compared to rigid piping, it has a very small footprint, is simple to install and only requires minimal couplings and fittings. Its glass-like clarity makes it easy to monitor and adjust the flow of foods or beverages during processing, and its smooth, non-porous bore inhibits particle entrapment, minimizing the potential for bacterial growth. Our food and beverage dispensing tubing is extremely resistant to harsh alkaline cleaners and sanitizers, and is ideal for aseptic filling, condiment dispensing, soft-serve dispensing, dairy processing and vitamin and flavor concentrate systems.
  • Smooth, non-porous bore will not trap particulates or promote bacterial growth
  • Resistant to harsh alkaline cleaners* and sanitizers
  • Excellent alternative to rigid piping systems
  • Contains no BPA or phthalates
Typical Applications*
  • Aseptic filling
  • Condiment dispensing
  • Dairy processing
  • Vitamin and flavor concentrate systems
  • Soft-serve dispensing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR, 175.300, 3-A und NSF-Standard 51, 3-A, NSF Standard 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,18 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4,6 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Dehnung 390%
Zur Verwendung mit Food and beverage dispensing
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptisches Befüllen, Dispensieren von Inhaltsstoffen, Verarbeitung von Milchprodukten, Vitamin- und Aromakonzentrat-System, Soft-Dispensieren
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -49°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge 1 Ea.
Resistenzeigenschaften 250 lb-f/in
Sterilität Non-sterile
Farbe Durchsichtig
Härte 65 (Shore A)
Flexibility 5 mm bend radius
Maximaler Druck 100 psi
Vakuumstärke 29,9 inHg (759,46 mmHg) (bei 73 °F (22,7778 °C))
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 79 °C
Produkttyp Tubing