Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon S3™ Schlauchsystem, klar, Formel B-44-4X, DEHP-Frei
Artikelnummer. 15705103
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
3/8 Zoll
Flexibility:
25 mm Biegeradius
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 15705103
Marke: Saint Gobain Life Sciences AAA00017
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell entwickelt, um einen bakterienfreien Flüssigkeitsweg für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung zu gewährleisten
  • Hergestellt aus Phthalat-freiem, flexiblem Kunststoff ohne DEHP
  • Glatte und nicht poröse Textur verhindert das Eindringen von Partikeln und verhindert so das Wachstum von Bakterien
  • Gute Beständigkeit gegen aggressive alkalische Reinigungsmittel und keine Beeinträchtigung durch herkömmliche Desinfektionsmittel
  • Kompatibel mit Lebensmitteln mit hohem Ölgehalt
  • Geringes Gewicht und einfache Handhabung bei minimalen Anforderungen an Kupplungen und Armaturen
  • Erhältlich in großen Bohrungsgrößen bis 6 Zoll Innendurchmesser
  • Bietet eine klare Sichtprüfung und Flusskontrolle
  • Verstärkte Schläuche für höheren Druck erhältlich
Aseptisches Befüllen, Dispensieren von Inhaltsstoffen, Verarbeitung von Milchprodukten, Vitamin- und Aromakonzentrat-System, Soft-Dispensieren
Compliance
FDA, NSF, 3-A, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Tygon E-Food (B-44-4X)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Farbe Durchsichtig
Flexibility 25 mm Biegeradius
Maximaler Druck 1379 psi
Produkttyp Schläuche