Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™2375 Ultrachemikalienbeständige Schläuche
Artikelnummer. 11944438
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,063 in.
0,188 in.
0,5 in.
0,625 in.
1/4 in.
5/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,75 in.
0,875 in.
3/16 in.
5/16 in.
7/16 in.
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Dicke (angloamerikanisch):
0,0625 in.
1/8 in.
Packungsgröße:
15 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Dicke (metrisch) Dicke (angloamerikanisch) unitSize
11944438 0,063 in. 3/16 in. 1.6 mm 0,0625 in. 15 Meter
11994438 1/4 in. 0,375 in. 1.6 mm 0,0625 in. 15 Meter
11984438 0,188 in. 5/16 in. 1.6 mm 0,0625 in. 15 Meter
11904448 5/16 in. 7/16 in. 1.6 mm 0,0625 in. 15 Meter
11934448 0,5 in. 0,75 in. 3.2 mm 1/8 in. 15 Meter
11944448 0,625 in. 0,875 in. 3.2 mm 1/8 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11944438 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 9563011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tygon™ 2375 Ultra Chemikalienbeständiger Schlauch für Chemikalientransferanwendungen.
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint-Gobain™ Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
Tygon™ 2375 Schläuche von Saint-Gobain ist ideal für Anwendungen, bei denen aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Es ist klar, flexibel und praktisch unempfindlich gegenüber Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen. Dieses Produkt ist vollständig frei von Weichmachern und verhindert so Verunreinigungen der Flüssigkeit, vorzeitige Versprödung und Rissbildung, die bei anderen flexiblen Schlauchprodukten häufig auftreten. Bei ordnungsgemäßer Verbrennung, Tygon™ 2375 setzt keine Schadstoffe frei, die die Umwelt schädigen könnten.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • DEHP-frei für hohe Reinheit
  • Weichmacherfrei für geringe Extraktionswerte
  • Sicherere Entsorgung – setzt kein schädliches und ätzendes Chlorwasserstoffgas frei
  • Glattere Innenfläche – sorgt für besseren Durchfluss und verhindert Partikelablagerungen
  • Geringe Sorption – minimiert Kreuzkontaminationen und erhält die Reinheit der Medien.
  • Durchsichtige Schläuche für eine einfachere und bessere Überwachung
Typische Anwendungen
  • Industrie-/Gewerbereinigung
  • Chemische Transfersysteme
  • Transferleitungen für chemische Analysegeräte
  • Waschmittelversorgungslinien
  • Tinten- und Druckflüssigkeitsdosierung
  • Industrielle Röntgenverarbeitung
  • Probenahme- und Abflussleitungen für die Stromerzeugung
  • Farben- und Lösungsmittelproduktion
  • Umgang mit Gefahrstoffen
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,063 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,0625 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Farbe Klar
Produkttyp Transferschläuche