Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™2375 Ultrachemikalienbeständige Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,188 in.
0,5 in.
0,625 in.
0.063 Zoll
1/4 in.
5/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.375 Zoll
0.75 Zoll
0.875 Zoll
3/16 Zoll
5/16 Zoll
7/16 in.
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Dicke (angloamerikanisch):
1.6 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint-Gobain™ Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
- Chemikalienresistente Schläuche für Anwendungen mit Lebensmitteln und Getränken
- Praktisch unbeeinflusst von Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen
- Außergewöhnliche chemische Widerstandsfähigkeit
- Ohne DEHP für hohe Reinheit
- Ohne Weichmacher für geringe Mengen an extrahierbaren Stoffen
- Sicherere Entsorgung – setzt kein schädliches und korrosives Hydrochloridgas frei
- Glattere Innenfläche – für besseren Fluss und Hemmung von Partikelansammlungen
- Geringe Sorption – minimiert Kreuzkontaminationen
- Klare Schläuche für einfachere und bessere Beobachtung
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,188 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | Tygon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1.6 mm |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Farbe | Clear |
| Mehr anzeigen |