Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™2375 Ultrachemikalienbeständige Schläuche
Artikelnummer. p-198925
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,188 in.
0,5 in.
0,625 in.
0.063 Zoll
1/4 in.
5/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.375 Zoll
0.75 Zoll
0.875 Zoll
3/16 Zoll
5/16 Zoll
7/16 in.
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Dicke (angloamerikanisch):
1.6 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Código de producto. 11944438
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences 9563011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
Verwenden Sie diese Schläuche in stark regulierten Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe und Gebäudereinigung. Die Saint-Gobain™ Tygon™ Formel 2375 chemikalienresistenten Schläuche bieten eine einzigartige Kombination von chemischer Resistenz, Klarheit und Flexibilität.
  • Chemikalienresistente Schläuche für Anwendungen mit Lebensmitteln und Getränken
  • Praktisch unbeeinflusst von Säuren, Basen, Ketonen, Salzen und Alkoholen
  • Außergewöhnliche chemische Widerstandsfähigkeit
  • Ohne DEHP für hohe Reinheit
  • Ohne Weichmacher für geringe Mengen an extrahierbaren Stoffen
  • Sicherere Entsorgung – setzt kein schädliches und korrosives Hydrochloridgas frei
  • Glattere Innenfläche – für besseren Fluss und Hemmung von Partikelansammlungen
  • Geringe Sorption – minimiert Kreuzkontaminationen
  • Klare Schläuche für einfachere und bessere Beobachtung
Especificaciones
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.063 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 1.6 mm
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Farbe Clear
Produkttyp Transfer Tubing
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado