Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ C-210-A Schlauch
Artikelnummer. 11789158
Ansicht ändern
Click to view available options
Maximaler Druck:
34 psi
36 psi
42 psi
56 psi
Dicke (angloamerikanisch):
0,031 in.
0,0625 in.
Packungsgröße:
30 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maximaler Druck Dicke (angloamerikanisch) unitSize
11789158 42 psi 0,0625 in. 30 Meter
11759158 56 psi 0,0625 in. -
11719168 36 psi 0,0625 in. 30 Meter
11749158 34 psi 0,031 in. 30 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11789158 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. AEM02017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.95 €
    209.10 € / 30 Meter
    Sparen 30.85 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Öl-, kraftstoff- und fettbeständig Versilon™ C-210-A Schlauch.
Versilon™ C-210-A-Rohr von Saint-Gobain wird aus robustem Polyurethan auf Esterbasis hergestellt. Seine Transparenz, hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Abriebfestigkeit machen es ideal für viele Anwendungen, darunter Fluidfördersysteme, Kraftstoff- und Schmierstoffleitungen, pneumatische Leitungen, den Transfer abrasiver Produkte und Kabelummantelungen. Es bietet außerdem eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Kraftstoffen und vielen anderen Chemikalien. Dieser Schlauch ist frei von Weichmachern und bleibt auch bei extremen Temperaturzyklen flexibel. Es ist witterungsbeständig und kann sicher bei Temperaturen von -100 °F (-73 °C) bis 175 °F (79 °C) °eingesetzt °werden.
  • Durchgängig enge Maßtoleranzen
  • Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Kraftstoffen
  • Behält seine Flexibilität auch in Umgebungen unter Null Grad bei
  • Hohe Zugfestigkeit
Typische Anwendungen
  • Abrasive und viskose Schlammübertragung
  • Schmier- und Entfettungsmitteldosierung
  • Pellet- und Pulvertransfer
  • Pneumatische Sensoren
  • Instrumentierungssteuerleitungen
  • Kühlmittelrückgewinnungssysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.35 mm
Material Polyurethan
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Außendurchmesser (metrisch) 9.53 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 98.43 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,0625 in.
Dicke (metrisch) 1.5875 mm
Zur Verwendung mit Für Kraftstoff-, Schmierstoffleitungen, Druckluftleitungen, den Transfer abrasiver Produkte, Kabelummantelungen und viele andere Motoranwendungen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -100 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -73 °C
Verpackungsmenge Je 1
Resistenzeigenschaften 475 lb-f/in.
Sterilität Unsteril
Farbe Klar
Härte 82 (Shore A)
Flexibilität 23 mm Biegeradius
Maximaler Druck 42 psi
Vakuumstärke 29,9 in. Hg (bei 73° F)
Max. Operating Temperature (English) 175 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 79 °C
Produkttyp Schläuche