Learn More
Invitrogen™ SAIVI™ Rapid Antibody Labeling Kit, Alexa Fluor™ 680
Artikelnummer. 10338093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10338093 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10338093 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S30045
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SAIVI™ Kit für die schnelle Antikörpermarkierung, Alexa Fluor™ 680
The Alexa Fluor™ 680 SAIVI™ Antibody Labeling Kit provides a convenient means to label antibodies with an optimal degree of labeling for in vivo imaging applications (DOL; ∼2) over a 6-fold antibody concentration range with no adjustments in reaction volume, dye concentration, or antibody concentration necessary. Using this procedure, optimally labeled antibodies are ready for applications that require azide-free reagents, such as live-cell imaging or direct injection into animals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antikörpermarkierungskit
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Anregung/Emission 679/702
Kennzeichnungsmaßstab 0,5 bis 3 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Alexa Fluor, SAIVI
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 680
Farbe Infrarot
Labeling Target Antikörper
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe