Learn More
SALF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-86790
Artikelnummer. 18356720
  • 468.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SALF Polyclonal specifically detects SALF in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SALF
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose
Rabbit
Protein A purified
RUO
286749
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
1 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
MGC126821, MGC126823, SALF, STON1-GTF2A1L protein, STON1-GTF2A1L readthrough, stoned B/TFIIA-alpha/beta-like factor
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human SALF