Learn More
Salicin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436222 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Artikelnummer. Menge
11436222 5 g
11446222 10 g
11456222 25 g
11466222 100 g
4 options
Artikelnummer. 11436222
Marke: MP Biomedicals 0210283305
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Salicin is a substrate for β-glucosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-52-3
Summenformel C13H18O7
Molekulargewicht (g/mol) 286.28
MDL-Nummer MFCD00006590
InChI-Schlüssel NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicin
Menge 5 g
Formelmasse 286.3
Physikalische Form Pulver