Learn More
Salicylaldehyd Azin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498793
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11498793 10 g 10 Gramm
11408803 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11498793
Lieferant: Thermo Scientific Alfa Aesar A10527.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 959-36-4 | C14H12N2O2 | 240.262 g/mol
Salicylaldehyde azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Salicylaldehyd-Azin wird bei der Herstellung von 2-Oxo-2H-1-Benzopyran-3-Carbonsäure-2-(2-Oxo-2H-1-Benzopyran-3-Carbonyl)-Hydrazid durch Reaktion mit Propadienedion verwendet. Weist anthelmintische Aktivität auf.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Methanol und Ethylacetat. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 959-36-4
Summenformel C14H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.262
MDL-Nummer MFCD00043496
InChI-Schlüssel SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6849893
IUPAC-Name 6-[[2-[(6-Oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]hydrazinyl]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylaldehyde Azine
Schmelzpunkt 216°C to 222°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Beilstein 1913597
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formelmasse 240.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylaldehyde azine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.