Learn More
Salicylaldehyd Azin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080817
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek
10 Gramm
50 Gramm
Produktkod. Menge unitSize
11498793 10 g 10 Gramm
11408803 50 g 50 Gramm
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11498793
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10527.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 959-36-4 | C14H12N2O2 | 240.262 g/mol
Salicylaldehyde azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Salicylaldehyd-Azin wird bei der Herstellung von 2-Oxo-2H-1-Benzopyran-3-Carbonsäure-2-(2-Oxo-2H-1-Benzopyran-3-Carbonyl)-Hydrazid durch Reaktion mit Propadienedion verwendet. Weist anthelmintische Aktivität auf.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Methanol und Ethylacetat. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 959-36-4
Summenformel C14H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.262
MDL-Nummer MFCD00043496
InChI-Schlüssel SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6849893
IUPAC-Name 6-[[2-[(6-Oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]hydrazinyl]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Salicylaldehyde Azine
Schmelzpunkt 216°C to 222°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Beilstein 1913597
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formelmasse 240.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylaldehyde azine
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Skyddsangivelse
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.