Learn More
Salicylaldehyd-Hydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489927
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11489927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22878.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3291-00-7 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3291-00-7
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00007626
InChI-Schlüssel RHPIFAMEPPCHGX-AATRIKPKSA-N
Synonym salicylaldehyde hydrazone, benzaldehyde, 2-hydroxy-, hydrazone, 2-methanehydrazonoylphenol, salicylic aldehyde hydrazone, 1-salicylidenehydrazine, 6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, acmc-1ap22, myunwhtzyxucik-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,2-hydroxy-, hydrazone
PubChem CID 6746399
SMILES NN\C=C1/C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylaldehyde hydrazone
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 100 g
IUPAC-Name (6E)-6-(Hydrazinylmethyliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%