Learn More
Salicylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30138342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138342 500 g 500 Gramm
30133812 100 g 100 Gramm
30040448 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138342 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS088145500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-02-8
Summenformel C7 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Synonym Salicylaldehyde, Benzaldehyde, 2-hydroxy-, Salicylaldehyde (8CI), 2-Hydroxybenzaldehyde, 2-Formylphenol, 2-Hydroxy-1-benzaldehyde, NSC 112278, NSC 49178, NSC 83559, NSC 83560, NSC 83561, NSC 83562, NSC 97202, Salicylal, Salicylic aldehyde, o-Formylphenol, o-Hydroxybenzaldehyde
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES Oc1ccccc1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylaldehyde
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Formelmasse 122.0368
Reinheit (%) >95%