Learn More
Salicylaldoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478943 500 g 500 Gramm
11458943 25 g 25 Gramm
11468943 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478943 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11080.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-67-7
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00002120
InChI-Schlüssel GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synonym salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
IUPAC-Name 6-[(Hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylaldoxime
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Menge 500 g
Beilstein 1859881
Merck Index 14,8327
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%