Learn More
Salicylaldoxim, TRC
Artikelnummer. 30413322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413322 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS881485250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Summenformel C7H7NO2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
SMILES ON=Cc1ccccc1O
IUPAC-Name 2-(Hydroxyiminomethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 137.13
Formelmasse 137.0477