Learn More
Salicylamid, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Salicylamide |
| CAS | 65-45-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Salicylamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H7 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | NC(=O)c1ccccc1O |
| Show More |