Learn More
Salicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464953
Change view
Click to view available options
Menge:
250g
500g
2500g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464953 2500g 2500 Gramm
11493980 250g 250 Gramm
11454953 500g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12253.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylsäure wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel sowie bei der Behandlung vieler Hautkrankheiten wie Akne, Schuppen, Psoriasis und seborrhoische Dermatitis auf der Haut und Kopfhaut verwendet. Es ist ein Antiseptikum. Es wird hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von antipyretischen, analgetischen, entzündungshemmenden und diuretischen Arzneimitteln verwendet. Es wird auch in der Farbstoffindustrie für die Herstellung von Azofarbstoffen und für die saure Beizenfärbung verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Salicylsäure wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel sowie bei der Behandlung vieler Hautkrankheiten wie Akne, Schuppen, Psoriasis und seborrhoische Dermatitis auf der Haut und Kopfhaut verwendet. Es ist ein Antiseptikum. Es wird hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von antipyretischen, analgetischen, entzündungshemmenden und diuretischen Arzneimitteln verwendet. Es wird auch in der Farbstoffindustrie für die Herstellung von Azofarbstoffen und für die saure Beizenfärbung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Kohlenstofftetrachlorid, Benzol, Propanol, absolutes Ethanol, Aceton, Toluol und Ether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Jod, Eisen und Eisensalzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-72-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002439
InChI-Schlüssel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid
Schmelzpunkt 158°bis 160 °C
Siedepunkt 211 °C (20 mmHg)
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Löslichkeitsinformationen Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99%
Dichte 1,443
Menge 2500g
Flammpunkt 157 °C (315 °F)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid