Learn More
Salicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082022
Change view
Click to view available options
Menge:
250g
500g
2500g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11493980 250g 250 Gramm
11454953 500g 500 Gramm
11464953 2500g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11493980
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12253.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylsäure wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel sowie bei der Behandlung vieler Hautkrankheiten wie Akne, Schuppen, Psoriasis und seborrhoische Dermatitis auf der Haut und Kopfhaut verwendet. Es ist ein Antiseptikum. Es wird hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von antipyretischen, analgetischen, entzündungshemmenden und diuretischen Arzneimitteln verwendet. Es wird auch in der Farbstoffindustrie für die Herstellung von Azofarbstoffen und für die saure Beizenfärbung verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Salicylsäure wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel sowie bei der Behandlung vieler Hautkrankheiten wie Akne, Schuppen, Psoriasis und seborrhoische Dermatitis auf der Haut und Kopfhaut verwendet. Es ist ein Antiseptikum. Es wird hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von antipyretischen, analgetischen, entzündungshemmenden und diuretischen Arzneimitteln verwendet. Es wird auch in der Farbstoffindustrie für die Herstellung von Azofarbstoffen und für die saure Beizenfärbung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Kohlenstofftetrachlorid, Benzol, Propanol, absolutes Ethanol, Aceton, Toluol und Ether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Jod, Eisen und Eisensalzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-72-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002439
InChI-Schlüssel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid
Schmelzpunkt 158°bis 160 °C
Siedepunkt 211 °C (20 mmHg)
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Löslichkeitsinformationen Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99%
Dichte 1,443
Menge 250g
Flammpunkt 157 °C (315 °F)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Salicylic acid