Learn More
Salicylsäure, für ACS-Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500g
2kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10434321 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10463551 2kg Kunststoffflasche 2 Kilogramm
10247373 10kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10434321 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 419225000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-72-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002439
InChI-Schlüssel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid
Schmelzpunkt 158,0 bis 161,0 °C
Siedepunkt 211,0 °C (20,0 mmHg)
Farbe Weiß
Menge 500g
Flammpunkt 157 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 99+%
Glührückstand Max. 0,01%
Dampfdruck Dampfdruck: 0,3 mbar bei 95 °C
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.