Learn More
Salicylsäure, TRC
Artikelnummer. 17942155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942155 250 mg 250 Milligramm
17901545 10 g 10 Gramm
17904685 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17942155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS088125250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-72-7
Summenformel C7 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Synonym Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Benzoic acid, 2-hydroxy-, Salicylic acid (6CI,8CI), 2-Carboxyphenol, 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid, Advanced Pain Relief Callus Removers, Advanced Pain Relief Corn Removers, Clear away Wart Remover, Compound W, Dr. Scholl's Callus Removers, Dr. Scholl's Corn Removers, Dr. Scholl's Wart Remover Kit, Duofil Wart Remover, Duoplant, Freezone, Ionil, Ionil Plus, K 537, K 557, NSC 180, Phenol-2-carboxylic acid, Psoriacid-S-Stift, Retarder W, Rutranex, Salicylic Acid Soap, Salicylic acid collodion, Saligel, Salonil, Salvona Nanosal, Stri-Dex, Trans-Ver-Sal, Verrugon, o-Carboxyphenol, o-Hydroxybenzoic acid
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formelmasse 138.0317
Reinheit (%) >95%