Learn More
Salicylsalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440597 25 g 25 Gramm
11450597 100 g 100 Gramm
11460597 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22444.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258.229 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Salicylsalicylsäure wird in der organischen Synthese verwendet und fungiert als Pflanzenhormon, als Schlüsselbestandteil in topischen Anti-Akneprodukten.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-94-3
Summenformel C14H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 258.229
MDL-Nummer MFCD00020252
InChI-Schlüssel WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
PubChem CID 5161
ChEBI CHEBI:9014
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylsalicylic acid
Schmelzpunkt 132°C to 138°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes slowly in water.
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylsalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylsalicylic acid