Learn More
Salicylsalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336590 25 g Glasflasche 25 Gramm
13448358 100 g Glasflasche 100 Gramm
13438358 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10336590 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 133400250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-94-3
Summenformel C14H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 258.22
MDL-Nummer MFCD00020252
InChI-Schlüssel WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
PubChem CID 5161
ChEBI CHEBI:9014
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylsalicylic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 139.0°C to 151.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 10,II,54
Merck Index 15,8477
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, sparingly soluble in benzene, slightly soluble in acetone
Formelmasse 258.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylsalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.