Learn More
Salinomycin-Mononatriumsalz-Hydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salinomycin monosodium salt hydrate |
| CAS | 55721-31-8 |
| CAS Max. % | 1 |
| Beilstein | 4901827 |
| Synonym | (2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(3S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-3,10,12-trimethyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-methyl-5-ox |
| Molekulargewicht (g/mol) | 772.98 g/mol |
| Menge | 100 mg |