Learn More
Salinomycin sodium salt, MedChemExpress
Beschreibung
Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium), an antibiotic potassium ionophore, is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) acts on the Wnt/Fzd/LRP complex, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation, and causes degradation of the LRP6 protein. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) shows selective activity against human cancer stem cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salinomycin sodium salt |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 55721-31-8 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C42H69NaO11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Salinomycin sodium Sodium salinomycin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (129.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mehr anzeigen |