missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salivary Amylase Alpha Antibody (1G4D8) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18299562 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18299562 0.1 mL 0.10 Milliliter
18606376 0.025 mL 0.03 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18299562 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP261869

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Salivary Amylase Alpha Monoclonal specifically detects Salivary Amylase Alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Salivary Amylase Alpha
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G4D8
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias 1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase 1, alpha-amylase 1, AMY1, AMY1B, AMY1C, amylase, alpha 1A (salivary), amylase, alpha 1A; salivary, amylase, salivary, alpha-1A, EC 3.2.1.1, glycogenase, Salivary alpha-amylase, salivary amylase alpha 1A
Gensymbole AMY1A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human AMY1A (AA: 172-284) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 57.8 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 276
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.