Learn More
SALL4 Antibody (CL12185) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30300705 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30300705 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30300705
Marke: Novus Biologicals NBP315130AF350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
SALL4 Monoclonal antibody specifically detects SALL4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SALL4
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12185
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias dJ1112F19.1, DRRS, HSAL4, MGC133050, sal-like 4 (Drosophila), sal-like protein 4, Zinc finger protein 797, Zinc finger protein SALL4, ZNF797sal (Drosophila)-like 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9UJQ4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57167
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1