Learn More
SALL4 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16842975 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16842975 20 μL 20 Mikroliter
16832975 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16842975
Marke: Proteintech 245001AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Sall4 is a probable transcription factor. Defects in Sall4 are the cause of Okihiro syndrome; also known as Duane radial ray syndrome (DRRS). It is a disorder characterized by the association of forearm malformations with Duane retraction syndrome. Sall4 is also involved in forelimb and heart development in mice.
Spezifikation
Antigen SALL4
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.37 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen SALL4
Gen-Zugriffsnummer Q9UJQ4
Gen-Alias DRRS, HSAL4, sal like 4 (Drosophila), Sal like protein 4, SALL4, Zinc finger protein SALL4, ZNF797
Gensymbole SALL4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SALL4 Fusion Protein Ag17480
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57167, 686412
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG