Learn More
Salmeterol-Dimer-Verunreinigung (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30413649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413649 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413649 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS0901152.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salmeterol Dimer Impurity (Mixture of Diastereomers)
CAS 2470130-36-8
Summenformel C50H72N2O7
Menge 2.5 mg
Synonym 1-[4-Hydroxy-3-[[[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl][6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]phenyl]2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, Salmeterol EP Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C50H72N2O7/c53-40-46-36-44(26-28-48(46)55)50(57)39-52(30-14-2-4-16-32-59-34-18-12-24-42-21-9-6-10-22-42)38-45-35-43(25-27-47(45)54)49(56)37-51-29-13-1-3-15-31-58-33-17-11-23-41-19-7-5-8-20-41/h5-10,19-22,25-28,35-36,49-51,53-57H,1-4,11-18,23-24,29-34,37-40H2
SMILES OC1=CC=C(C=C1CO)C(O)CN(CC2=CC(=CC=C2O)C(O)CNCCCCCCOCCCCC=3C=CC=CC3)CCCCCCOCCCCC=4C=CC=CC4
IUPAC-Name 4-(1-Hydroxy-2-((2-Hydroxy-5-(1-Hydroxy-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethyl)benzyl)(6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 813.12
Formelmasse 812.53