Learn More
Salsalate, TRC
Artikelnummer. 17973315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973315 100 mg 100 Milligramm
17960925 50 mg 50 Milligramm
17924425 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS095700100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-94-3
Summenformel C14 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
Synonym 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Salicylsalicylic Acid
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
Formelmasse 258.0528
Reinheit (%) >95%