Learn More
Ebro Electronic™ SSX 210 Salzmessgeräte-Serie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11748618
Click to view available options
Bereich:
0 bis 100
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11748618
Marke: Ebro Electronic™ 13405211
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Salzmessgerät zur Messung der relativen Salzkonzentration
Das Salzmessgerät SSX 210 dient zur Messung des Salzgehalts in flüssigen und halbfesten Lebensmitteln, wie Fleisch, Aufschnitt, Käse, Salate etc. Die Messung erfolgt durch Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit, da diese abhängig ist von der Salzgehalt.
  • Ermittelt den relativen Salzgehalt von Lebensmitteln
  • Fleisch, Wurst, Schinken, Käse, Salat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Displaytyp LCD
Kalibrierung Nicht kalibriert
Alarmtypen None
Modell SSX 210
Arten von Sensoren 2-Leiter-Messsonde mit vergoldeten Elektroden
Genauigkeit ± 1 Ziffern
Bereich 0 bis 100
Rate Abtastrate von 1 bis 15 Sekunden, einstellbar
Auflösung 1 Ziffern
Abmessungen (L x B x H) 100 x 46 x 25 mm
Versandgewicht (metrisch) ca. 200 g