Learn More
MP Biomedicals™ Salzmischung USP XIV
Product Code. 11495662 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
11495662 2 kg
11405672 10 kg
11415672 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11495662 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0290285002
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mineralmischung für die Ernährung von Nagetieren.
  • Calciumcarbonat 6,86 %
  • Calciumcitrat 30,83 %
  • Calciumbiphosphat-Monobasisch 11,28 %
  • Mangancarbonat 3,52 %
  • Magnesiumsulfat · 7H₂O 3,83 %
  • Kaliumchlorid 12,47 %
  • Dikaliumphosphat 21,88 %
  • Natriumchlorid 7,71 %
  • Kupfersulfat · 5H₂O 0,00777 %
  • Eisen(III)-citrat (16-17% Fe) 1,52815%
  • Mangansulfat · H₂O 0,02008 %
  • Kaliumaluminiumsulfat 0,00923 %
  • Kaliumiodid 0,00405 %
  • Natriumfluorid 0,05070%
Specifications
Produkttyp Tierfutter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nagetierfutter
Menge 2 kg