Learn More
Hamilton™ 1001 TLL SAL 1mL Syr
Artikelnummer. 10491591
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10491591 5 ml 1 Stück
10777534 10 ml 1 Stück
11522495 - 1 Stück
11562455 250 μl 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10491591
Marke: Hamilton™ 203260
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wählen Sie diese Spritzen, wenn ein präziser Fluss für nahezu jede Anwendung entscheidend ist.
  • Der PTFE-Luer-Lock-Anschluss ist sehr häufig, da er die flexibelsten Optionen für den Anschluss von Schläuchen bietet
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen
  • ,Zu den Anwendungen gehören Micro Fluidics, Medikamenten-/Ernährungsinfusion, Elektrozentrifugierung, Massenspektrometerkalibrierung, Zellzufuhr und mehr
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
Beschreibung Gassterilisierbar
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psig/13.8 bar
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 1005
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 5 ml
Anschlusstyp Luer-Lock