Learn More
Salvianolinsäure B, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salvianolic acid B |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1 |
| Formelmasse | 718.1534 |
| Reinheit (%) | >95% |